2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H54100.03 H54100.06
H54100.03EA 162 EUR InStock
H54100.03 H54100.06
2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl 97%
2-Boc-4'-(Bromomethyl)biphenyl
Purity: 97% CAS No.: 114772-40-6 Molecular Formula: C18H19BrO2 Formula Weight: 347.24 MDL No.: MFCD06657561
Formule: C₁₈H₁₉BrO₂
MW: 347,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657561
Numéro CAS: 114772-40-6
EINECS: 442-850-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité