O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: O-(1H-6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TCTU
H54732.14 H54732.22
H54732.14EA 114 EUR InStock
H54732.14 H54732.22
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥99%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
Purity: 99+% CAS No.: 330641-16-2 Molecular Formula: C11H15BClF4N5O Formula Weight: 355.53 Melting Point: 198-204° MDL No.: MFCD04973270
Formule: C₁₁H₁₅BClF₄N₅O
MW: 355,53 g/mol
Point de fusion: 198…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973270
Numéro CAS: 330641-16-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité