7-Chloroindoline-2,3-dione 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 7-Chloro-1H-indole-2,3-dione
H55594.06EA 125 EUR InStock
H55594.06 H55594.03
7-Chloroindoline-2,3-dione 97%
7-Chloroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄ClNO₂
MW: 181,58 g/mol
Point de fusion: 187…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022796
Numéro CAS: 7477-63-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité