(5-bromothien-2-yl)methanol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Bromothien-2-yl)methanol, 5-Bromo-2-thiophenemethanol
H61493.06 H61493.14
H61493.06EA 184 EUR InStock
H61493.06 H61493.14
(5-bromothien-2-yl)methanol 95%
(5-bromothien-2-yl)methanol
Purity: 95% CAS No.: 79387-71-6 Molecular Formula: C5H5BrOS Formula Weight: 193.06 Physical Form: Liquid Appearance: Pale yellow MDL No.: MFCD06202626
Formule: C₅H₅BrOS
MW: 193,058 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06202626
Numéro CAS: 79387-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité