4-Aminocarbethoxypiperidine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Ethoxycarbonylamino)piperidine
H63095.03 H63095.06
H63095.03EA 95.6 EUR InStock
H63095.03 H63095.06
4-Aminocarbethoxypiperidine 97%
4-Aminocarbethoxypiperidine
Purity: 97% CAS No.: 64951-36-6 Molecular Formula: C8H16N2O2 Formula Weight: 172.22 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD03844679
Formule: C₈H₁₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844679
Numéro CAS: 64951-36-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité