Methyl-3-cyanoindole-6-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-cyano-1H-indole-6-carboxylate
H63100.MD H63100.03 H63100.06
H63100.MDEA 80.3 EUR InStock
H63100.MD H63100.03 H63100.06
Methyl-3-cyanoindole-6-carboxylate 97%
Methyl-3-cyanoindole-6-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 1000576-51-1 Molecular Formula: C11H8N2O2 Formula Weight: 200.19 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD09878564
Formule: C₁₁H₈N₂O₂
MW: 200,197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878564
Numéro CAS: 1000576-51-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité