H-d-glu-otbu 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: D-Glutamic acid 1-tert-butyl ester, H-D-Glu-OtBu
H63318.03 H63318.06
H63318.03EA 89.7 EUR InStock
H63318.03 H63318.06
H-d-glu-otbu 98%
H-d-glu-otbu
Purity: 98% CAS No.: 25456-76-2 Molecular Formula: C9H17NO4 Formula Weight: 203.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD09842819
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,238 g/mol
Numéro MDL: MFCD09842819
Numéro CAS: 25456-76-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité