(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-L-citrulline, Nalpha-Fmoc-L-citrulline, Fmoc-Cit-OH
H63342.06 H63342.14
H63342.06EA 98.3 EUR InStock
H63342.06 H63342.14
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid 98%
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 133174-15-9 Molecular Formula: C21H23N3O5 Formula Weight: 397.42 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Beilstein Reference: 7780987 MDL No.: MFCD00151943
Formule: C₂₁H₂₃N₃O₅
MW: 397,4 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151943
Numéro CAS: 133174-15-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité