Methyl-4-amino-3-bromobenzoate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-amino-3-bromobenzoate
H64303.03 H64303.06
H64303.03EA 55.2 EUR InStock
H64303.03 H64303.06
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-bromobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 106896-49-5 Molecular Formula: C8H8BrNO2 Formula Weight: 230.06 Physical Form: Solid Melting Point: 105-109° Beilstein Reference: 4905039 MDL No.: MFCD01861385
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,06 g/mol
Point de fusion: 105…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861385
Numéro CAS: 106896-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité