5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid
H64821.06 H64821.14 H64821.22
H64821.06EA 59.8 EUR InStock
H64821.06 H64821.14 H64821.22
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid 98%
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 6317-37-9 Molecular Formula: C5H3NO4S Formula Weight: 173.14 Physical Form: Solid Appearance: Pale yellow Melting Point: 154-159° Beilstein Reference: 139665 MDL No.: MFCD00159552
Formule: C₅H₃NO₄S
MW: 173,14 g/mol
Point de fusion: 154…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159552
Numéro CAS: 6317-37-9
EINECS: 228-654-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité