Docetaxel 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Taxotere
J60174.MC J60174.ME J60174.03
J60174.MCEA 160 EUR InStock
J60174.MC J60174.ME J60174.03
Docetaxel 99%
Docetaxel
Purity: 99% CAS No.: 114977-28-5 Molecular Formula: C43H53NO14 Formula Weight: 807.88 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 186-192° Solubility: Soluble in DMSO or ethanol MDL No.: MFCD00800737
Applications: A second-generation cytotoxic antimicrotubule agent
Formule: C₄₃H₅₃NO₁₄
MW: 807,89 g/mol
Point de fusion: 186…192 °C
Numéro MDL: MFCD00800737
Numéro CAS: 114977-28-5
Merck Index: 14,3397
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité