Amiodarone hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Amiodarone HCl, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-(2-(diethylamino)ethoxy)-3,5-diiodophenyl)methanone hydrochloride, 2-Butyl-3-benzofuranyl 4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride)
J60456.03 J60456.06 J60456.14
J60456.03EA 23.5 EUR InStock
J60456.03 J60456.06 J60456.14
Amiodarone hydrochloride
Amiodarone hydrochloride
CAS No.: 19774-82-4 Molecular Formula: C25H29I2NO3.HCl Formula Weight: 681.77 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 156-163° MDL No.: MFCD00069204
Applications: A non-selective ion channel blocker; also an antiarrhythmic agent
Formule: C₂₅H₂₉I₂NO₃
MW: 681,78 g/mol
Point de fusion: 156…163 °C
Numéro MDL: MFCD00069204
Numéro CAS: 19774-82-4
EINECS: 243-293-2
Merck Index: 14,482
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité