Lincomycin hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J61251.03 J61251.06 J61251.14
J61251.03EA 62.7 EUR InStock
J61251.03 J61251.06 J61251.14
Lincomycin hydrochloride
Lincomycin hydrochloride
CAS No.: 859-18-7 Molecular Formula: C18H34N2O6S.HCl Formula Weight: 443.00 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: White to off-white Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 4171650 MDL No.: MFCD00058237
Applications: Lincosamide anitbiotic active against Gram-positive bacteria
Formule: C₁₈H₃₄N₂O₆S·HCl
MW: 443,0 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00058237
Numéro CAS: 859-18-7
EINECS: 212-726-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité