7-Chlorokynurenic acid ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 7-Chloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid, 7-CTKA
J61359.MA J61359.MF
J61359.MAEA 96.3 EUR InStock
J61359.MA J61359.MF
7-Chlorokynurenic acid ≥99%
7-Chlorokynurenic acid
Purity: 99+% CAS No.: 18000-24-3 Molecular Formula: C10H6ClNO3 Formula Weight: 223.62 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to pale yellow Solubility: Soluble to 100 mM in DMSO or 1eq. NaOH MDL No.: MFCD00069227
Applications: NMDA receptor antagonist at the glycine site
Formule: C₁₀H₆ClNO₃
MW: 223,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00069227
Numéro CAS: 18000-24-3
EINECS: 241-913-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité