5-Hydroxydecanoic acid sodium salt 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J61434.MC J61434.ME
J61434.MCEA 151 EUR InStock
J61434.MC J61434.ME
5-Hydroxydecanoic acid sodium salt 98%
5-Hydroxydecanoic acid sodium salt
Purity: 98% CAS No.: 624-00-0 Molecular Formula: C10H19NaO3 Formula Weight: 210.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00153808
Applications: A potassium channel antagonist which blocks the postischemic effects of the potassium channel activator cromakalim
Formule: C₁₀H₁₉NaO₃
MW: 210,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153808
Numéro CAS: 624-00-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité