Irinotecan hydrochloride trihydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: CPT-11, Irinotecan HCl Trihydrate, (S)-4,11-Diethyl-4-hydroxy-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinolin-9-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate hydrochloride trihydrate
J62370.MC J62370.MD
J62370.MCEA 188 EUR InStock
J62370.MC J62370.MD
Irinotecan hydrochloride trihydrate 99%
Irinotecan hydrochloride trihydrate
Purity: 99% CAS No.: 100286-90-6 Molecular Formula: C33H38N4O6.HCl.3H2O Formula Weight: 677.19 (623.15anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: Pale yellow Melting Point: 256° Solubility: Soluble in DMSO at 100mg/ml. Soluble in water at 25mg/ml with warming MDL No.: MFCD01862255
Applications: Topoisomerase I inhibitor
Formule: C₃₃H₃₈N₄O₆·HCl·3H₂O
MW: 677,19 g/mol (623,15 anhy)
Point de fusion: 256 °C
Numéro MDL: MFCD01862255
Numéro CAS: 136572-09-3
Merck Index: 14,5091
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité