Clomipramine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
J62485.03 J62485.06
J62485.03EA 45 EUR InStock
J62485.03 J62485.06
Clomipramine hydrochloride
Clomipramine hydrochloride
CAS No.: 17321-77-6 Molecular Formula: C19H23ClN2.HCl Formula Weight: 351.32 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 189-190° MDL No.: MFCD00069234
Applications: Potent, selective 5-HT uptake blocker
Formule: C₁₉H₂₄Cl₂N₂
Point de fusion: 189…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069234
Numéro CAS: 17321-77-6
EINECS: 241-344-3
Merck Index: 14,2387
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité