Cephalexin, hydraté 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (6R,7R)-7-((R)-2-amino-2-phenylacetamido)-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-(D-α-amino-phenylacetamido)-3-methyl-3-cepheme-4-carboxylic acid
J63172.06 J63172.14
J63172.06EA 96.7 EUR InStock
J63172.06 J63172.14
Cephalexin, hydraté 97+%
Cephalexin
Purity: 97+% CAS No.: 15686-71-2 Molecular Formula: C16H17N3O4S.xH2O Formula Weight: 347.39(anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Beilstein Reference: 965503 MDL No.: MFCD00167148
Applications: Colorimetric substrate for chymotrypsin, human leukocyte cathepsin G, and peptidyl prolyl isomerase
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₅S
MW: 365,404 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167148
Numéro CAS: 15686-71-2
EINECS: 239-773-6
Merck Index: 14,1974
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité