Carbenoxolone disodium salt ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J63714.03 J63714.06
J63714.03EA 68.4 EUR InStock
J63714.03 J63714.06
Carbenoxolone disodium salt ≥97%
Carbenoxolone disodium salt
Purity: 97+% CAS No.: 7421-40-1 Molecular Formula: C34H48Na2O7 Formula Weight: 614.70 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: White to cream MDL No.: MFCD00079043
Applications: A triterpenoid chemopreventive agent
Formule: C₃₄H₄₈Na₂O₇
MW: 614,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079043
Numéro CAS: 7421-40-1
EINECS: 231-044-0
Merck Index: 14,1793
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité