Tazobactam sodium
Fournisseur: Thermo Scientific
J66226.MC J66226.03
J66226.MCEA 67.6 EUR InStock
J66226.MC J66226.03
Tazobactam sodium
Tazobactam sodium
CAS No.: 89785-84-2 Molecular Formula: C10H11N4NaO5S Formula Weight: 322.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 140-147° Boiling Point: 77° Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00917472
Formule: C₁₀H₁₁N₄NaO₅S
Point d'ébullition: 77 °C
Point de fusion: 140…147 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00917472
Numéro CAS: 89785-84-2
Merck Index: 14,9083
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité