Crocein scarlet 7B ≥70% (teneur en colorant)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: C.I. 27165, Acid Red 71
J66876.03 J66876.06 J66876.14
J66876.03EA 28.1 EUR InStock
J66876.03 J66876.06 J66876.14
Crocein scarlet 7B ≥70% (teneur en colorant)
Crocein scarlet 7B
CAS No.: 6226-76-2 Molecular Formula: C24H18N4Na2O7S2 Formula Weight: 584.53 Physical Form: Powder Appearance: Red Melting Point: 181-188° Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00056588
Formule: C₂₄H₁₈N₄Na₂O₇S₂
MW: 584,53 g/mol
Point de fusion: 181…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056588
Numéro CAS: 6226-76-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité