5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Thien-2-yl-1H-pyrazol-3-amine
L06752.03 L06752.06
L06752.03EA 41.8 EUR InStock
L06752.03 L06752.06
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole 98%
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 96799-03-0 Molecular Formula: C7H7N3S Formula Weight: 165.21 Melting Point: 101-103° Beilstein Reference: 4399374 MDL No.: MFCD00051815
Formule: C₇H₇N₃S
MW: 165,21 g/mol
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051815
Numéro CAS: 96799-03-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité