(Phenylsulphonyl)acetic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08299.06 L08299.14 L08299.03
L08299.06EA 129 EUR InStock
L08299.06 L08299.14 L08299.03
(Phenylsulphonyl)acetic acid 97%
(Phenylsulphonyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 3959-23-7 Molecular Formula: C8H8O4S Formula Weight: 200.22 Melting Point: 109-114° Beilstein Reference: 2504376 MDL No.: MFCD00025042
Formule: C₈H₈O₄S
Point de fusion: 109…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025042
Numéro CAS: 3959-23-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité