Hexaketocyclohexane octahydrate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cyclohexanehexone octahydrate, Triquinoyl octahydrate, Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexone octahydrate
L09488.09 L09488.04
L09488.09EA 252 EUR InStock
L09488.09 L09488.04
Hexaketocyclohexane octahydrate 99%
Hexaketocyclohexane octahydrate
Purity: 99% CAS No.: 527-31-1 Molecular Formula: C6O6.8H2O Formula Weight: 312.20 (168.07anhy) Melting Point: 90-93° Beilstein Reference: 2091040 MDL No.: MFCD00149074
Formule: C₆O₆·8H₂O
MW: 312,18 g/mol
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149074
Numéro CAS: 7255-28-9
EINECS: 208-412-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité