4-Aminostyrene 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Vinylaniline
L11845.03 L11845.06
L11845.03EA 52.4 EUR InStock
L11845.03 L11845.06
4-Aminostyrene 97% stabilisé
4-Aminostyrene
Purity: 97% CAS No.: 1520-21-4 Molecular Formula: C8H9N Formula Weight: 119.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6260 Odour: Odourless Melting Point: 23-24° Boiling Point: 92-94°/4mm Beilstein Reference: 2204173 MDL No.: MFCD00015329
Formule: C₈H₉N
MW: 119,17 g/mol
Point d'ébullition: 92…94 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 23…24 °C
Densité: 1.014
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00015329
Numéro CAS: 1520-21-4
EINECS: 216-185-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité