1-(4-Methoxyphenyl)ethanol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
L12062.14 L12062.22
L12062.14EA 60.9 EUR InStock
L12062.14 L12062.22
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol 95%
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Purity: 95% CAS No.: 3319-15-1 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.5330 Boiling Point: 94-96°/1mm Beilstein Reference: 2043521 MDL No.: MFCD00016857
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Point d'ébullition: 94…96 °C (1 mmHg)
Densité: 1.079
Point d'éclair: 74 °C (165 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016857
Numéro CAS: 3319-15-1
EINECS: 222-019-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité