Sodium hydrogen-L-tartrate, anhydre 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium hydrogen tartrate, Sodium bitartrate, L-Tartaric acid sodium salt
L12469.22 L12469.36 L12469.14
L12469.22EA 30.8 EUR InStock
L12469.22 L12469.36 L12469.14
Sodium hydrogen-L-tartrate, anhydre 98%
Sodium hydrogen-L-tartrate
Purity: 98% CAS No.: 526-94-3 Molecular Formula: C4H5NaO6 Formula Weight: 172.07 Melting Point: ca 243° dec. Beilstein Reference: 6099125 Optical Rotation: +24.5° (c=3 in water) MDL No.: MFCD00065393
Formule: C₄H₅NaO₆
MW: 172,07 g/mol
Point de fusion: ∼ 243 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065393
Numéro CAS: 526-94-3
EINECS: 208-400-9
Merck Index: 14,8589
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité