Dowex® 1X8 (Cl) 100-200 mesh
Fournisseur: Thermo Scientific
L14257.18 L14257.30 L14257.0B
L14257.18EA 61.6 EUR InStock
L14257.18 L14257.30 L14257.0B
Dowex® 1X8 (Cl) 100-200 mesh
Dowex® 1X8 (Cl)
CAS No.: 12627-85-9 Odour: Amine-like MDL No.: MFCD00132718
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132718
Numéro CAS: 12627-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité