2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20266.03 L20266.06
L20266.03EA 106 EUR InStock
L20266.03 L20266.06
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95% (poids sec)
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Purity: 95% CAS No.: 79784-36-4 Molecular Formula: C8H4F2O2.xH2O Formula Weight: 170.12(anhy) Melting Point: 51-54° Beilstein Reference: 4387465 MDL No.: MFCD04038287
Formule: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Point de fusion: 51…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038287
Numéro CAS: 79784-36-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité