3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate 97% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate, 2-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-oxoacetaldehyde hydrate
L20273.03 L20273.06
L20273.03EA 82.7 EUR InStock
L20273.03 L20273.06
3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate 97% (poids sec)
3,4-(Methylenedioxy)phenylglyoxal hydrate
Purity: 97% CAS No.: 65709-23-1 Molecular Formula: C9H6O4.xH2O Formula Weight: 178.15(anhy) Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 7703971 MDL No.: MFCD06801031
Formule: C₉H₆O₄·xH₂O
MW: 196,16 g/mol
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801031
Numéro CAS: 65709-23-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité