Agar, en poudre NF
Fournisseur: Spectrum Chemical
Synonyms: Agar Agar
AG110-2.5KG AG110-25KGBL
SPCMAG110-2.5KGEA 1220 EUR InStock
SPCMAG110-2.5KG SPCMAG110-25KGBL
Agar, en poudre NF
Agar
Form: Powder
Point de fusion: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081288
Numéro CAS: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité