Clofibrate
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
02190342.2 0219034205
ICNA02190342.2EA 31.2 EUR InStock
ICNA02190342.2 ICNA0219034205
Clofibrate
Clofibrate
Practically insoluble in water. Miscible with ethanol, acetone, chloroform, ether.
Formule: C₁₂H₁₅ClO₃
MW: 242,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000615
Numéro CAS: 637-07-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité