4-Piperidineethanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 2-(Piperidin-4-yl)ethanol
263650010 263650100
ACRO263650010EA 32.5 EUR InStock
ACRO263650010 ACRO263650100
4-Piperidineethanol 97%
4-Piperidineethanol
Appearance: White Low melting crystalline solid
Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,20 g/mol
Point d'ébullition: 131…136 °C (17 mmHg)
Point de fusion: 45…50 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006008
Numéro CAS: 622-26-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité