Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(dibenzylideneacetone)palladium(0)
291970010 291970050
ACRO291970010EA 78.3 EUR InStock
ACRO291970010 ACRO291970050
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Appearance: Red-brown to black Powder
Formule: C₃₄H₂₈O₂Pd
MW: 575 g/mol
Point de fusion: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051942
Numéro CAS: 32005-36-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown to black Powder
Assay 16 to 21 % (Pd)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité