Bis(phenylsulphonyl)sulphide 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Benzenesulphonic thioanhydride
300830010 300830050
ACRO300830010EA 83.1 EUR InStock
ACRO300830010 ACRO300830050
Bis(phenylsulphonyl)sulphide 96%
Bis(phenylsulphonyl)sulphide
CAS No.: 4388-22-1
Formule: C₁₂H₁₀O₄S₃
MW: 314,388 g/mol
Point de fusion: 129…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094733
Numéro CAS: 4388-22-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to pink Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
HPLC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité