L-Selenocystine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Seleno-L-cystine, (R,R)-3,3'-Diselenobis(2-aminopropionic Acid)
301862500 301860010
ACRO301862500EA 69.8 EUR InStock
ACRO301862500 ACRO301860010
L-Selenocystine 98%
L-Selenocystine
CAS No.: 29621-88-3
Formule: C₆H₁₂N₂O₄Se₂
MW: 334,09 g/mol
Point de fusion: 212…215 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00800971
Numéro CAS: 29621-88-3
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to ochre Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité