1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: ODQ
328800100 328800500
ACRO328800100EA 112 EUR InStock
ACRO328800100 ACRO328800500
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one 98%
1H-[1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one
CAS No.: 41443-28-1
Formule: C₉H₅N₃O₂
MW: 187,16 g/mol
Point de fusion: 160…170 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00792620
Numéro CAS: 41443-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 170 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité