1-(4-Chlorophenyl)ethanamine 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
329470050 329470010
ACRO329470050EA 143 EUR InStock
ACRO329470050 ACRO329470010
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine 90%
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Appearance: Clear yellow Liquid
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,625 g/mol
Point d'ébullition: 232 °C (760 mmHg)
Densité: 1.1 g/cm³
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044766
Numéro CAS: 6299-02-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5455 to 1.5475 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité