N-Palmitoyl ceramide (synthétique) 98+%, 99+% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: D-erythro-Sphingosine, N-Palmitoyl-, N-Palmitoyl-D-erythro-sphingosine, C16 Ceramide, N-Hexadecanoyl-D-erythro-sphingosine
331540050 331540250
ACRO331540050EA 76.8 EUR InStock
ACRO331540050 ACRO331540250
N-Palmitoyl ceramide (synthétique) 98+%, 99+% ee
N-Palmitoyl ceramide
CAS No.: 24696-26-2
Formule: C₃₄H₆₇NO₃
MW: 537,914 g/mol
Point de fusion: 94…95 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00871748
Numéro CAS: 24696-26-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.50 %
Enantiomeric excess ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité