8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
347620010 347620050
ACRO347620010EA 96.6 EUR InStock
ACRO347620010 ACRO347620050
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid 98%
8-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Point de fusion: 213…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168972
Numéro CAS: 1571-30-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 223 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité