Diacetin 50% tech. remainder triacetin and monoacetin
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Glycerol alpha,alpha'-Diacetate, 2-Hydroxypropane-1,3-diyl diacetate
406300050 406305000
ACRO406300050EA 22.5 EUR InStock
ACRO406300050 ACRO406305000
Diacetin 50% tech. remainder triacetin and monoacetin
Diacetin
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₇H₁₂O₅
MW: 176,17 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C (760 mmHg)
Densité: 1.1875 g/cm³
Point d'éclair: 141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008717
Numéro CAS: 25395-31-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥45 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité