Hexaketocyclohexane octahydrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclohexanehexone octahydrate, Triquinoyl octahydrate, Cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexone octahydrate
156280010 156280100
ACRO156280010EA 43.9 EUR InStock
ACRO156280010 ACRO156280100
Hexaketocyclohexane octahydrate 97%
Hexaketocyclohexane octahydrate
Appearance: Cream to brown Powder
Formule: C₆O₆·8H₂O
MW: 312,18 g/mol
Point de fusion: 90…93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149074
Numéro CAS: 7255-28-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 103 °C (Dec)
Titration excess NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité