Palladium, noir 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
195150010 195150050
ACRO195150010EA 350 EUR InStock
ACRO195150010 ACRO195150050
Palladium, noir 98%
Palladium
Formule: Pd
MW: 106,420 g/mol
Point d'ébullition: 3167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1555 °C
Densité: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
ONU: 3089
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Assay ≥97.5 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤25 ppm
Copper (Cu) ≤25 ppm
Gold (Au) ≤50 ppm
Iridium (Ir) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤25 ppm
Lead (Pb) ≤25 ppm
Magnesium (Mg) ≤25 ppm
Platinum (Pt) ≤50 ppm
Rhodium (Rh) ≤50 ppm
Ruthenium (Ru) ≤50 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Silver (Ag) ≤50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité