Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromocyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-bromocyclobutanecarboxylate
188710010 188710050
ACRO188710010EA 20.5 EUR InStock
ACRO188710010 ACRO188710050
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate 96%
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate
Appearance: Clear colorless Liquid
Formule: C₇H₁₁BrO₂
MW: 207,067 g/mol
Point d'ébullition: 85…88 °C (12 mmHg)
Densité: 1.279 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001322
Numéro CAS: 35120-18-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
HPLC ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité