Acétate de bromométhyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
399180010 399180100
ACRO399180010EA 105 EUR InStock
ACRO399180010 ACRO399180100
Acétate de bromométhyle 95%
Acétate de bromométhyle
Formule: H₃CCOOCH₂Br
MW: 152,98 g/mol
Point d'ébullition: 130…133 °C (750 mmHg)
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000170
Numéro CAS: 590-97-6
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité