(R)-(+)-1,2-Epoxypropane 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(+)-Propene oxide, (R)-(+)-Methyloxirane, (R)-(+)-1,2-Propylene oxide, (R)-(+)-Propylene oxide
399570050 399570250
ACRO399570050EA 80.3 EUR InStock
ACRO399570050 ACRO399570250
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane 98+%
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane
Formule: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Point de fusion: –112 °C
Densité: 0.829 g/cm³
Point d'éclair: –37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066211
Numéro CAS: 15448-47-2
ONU: 1280
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20°C, 589 nm) (Neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité