N-(4-Pentynyl)phthalimide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Pent-4-yn-1-yl)isoindoline-1,3-dione
425730050 425730250
ACRO425730050EA 60.8 EUR InStock
ACRO425730050 ACRO425730250
N-(4-Pentynyl)phthalimide 97%
N-(4-Pentynyl)phthalimide
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Point de fusion: 87…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798110
Numéro CAS: 6097-07-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité