4,4'-Diiodobiphényle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO115121000EA 554 EUR InStock
ACRO115121000 ACRO115120250 ACRO115120050
4,4'-Diiodobiphényle 99%
4,4'-Diiodobiphényle
Formule: C₁₂H₈I₂
MW: 406 g/mol
Point de fusion: 201…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001057
Numéro CAS: 3001-15-8
ONU: 3152
ADR: 9,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Acidity ≤0.2 mg KOH/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité