Sulfure de dimethyle-borane 2 M dans le toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
186968000.EA 364 EUR InStock
186968000. 186961000.
Sulfure de dimethyle-borane 2 M dans le toluène, AcroSeal®
Sulfure de dimethyle-borane
Formule: C₂H₉BS
MW: 75,97 g/mol
Densité: 0,856 g/cm³
Point d'éclair: 7 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013189
Numéro CAS: 13292-87-0
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1.90 to 2.20 M
Melting point 161 to 165 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 2 h)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité