α-Chlorothioanisole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Chloromethyl phenyl sulphide
202360050 202360250
ACRO202360050EA 76.3 EUR InStock
ACRO202360050 ACRO202360250
α-Chlorothioanisole 97%
α-Chlorothioanisole
Formule: C₇H₇ClS
Point d'ébullition: 66 °C (.3hPa)
Densité: 1.23 g/cm³
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000921
Numéro CAS: 7205-91-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité